Cintas para autoclave
Proveedor: PRECISION DYNAMICS TIMEM
TSI-534-2 TSI-512-2 TSI-501-2
489-1312EA 15.8 EUR
489-1312 489-1311 489-0108
Cintas para autoclave
Indicadores de esterilización
Cinta adhesiva de papel crepé blanca, para uso en autoclaves estándar
  • Autoclaved after 15 minutes of exposure at +121 °C
  • Se retira de forma limpia del objeto autoclavado
Se retira de forma limpia del objeto autoclavado.