Suspensiones de esporas, Sportrol™
Proveedor: CROSSTEX
VBA-106 VBP-106 VGS-106
489-0082EA 524 EUR
489-0082 489-0083 489-0084
Suspensiones de esporas, Sportrol™
Indicadores de esterilización
Las suspensiones de esporas son suspensiones puras de esporas viables de organismos específicos con resistencia conocida a diversos procesos de esterilización. Estos indicadores biológicos se emplean para validar que las esporas bacterianas se han destruido por completo. El indicador se procesa sencillamente con la carga en el esterilizador. La ausencia de crecimiento bacteriano tras el cultivo indica que el proceso de esterilización es eficaz. El crecimiento indica una esterilización ineficaz.
  • Las esporas están suspendidas en agua para inyección y se suministran en viales de 10 ml de