Adaptador con pieza acodada
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05028011 05028022 05028032 05028033 05028044
201-0338EA 25.2 EUR
201-0338 201-0339 201-0340 201-0341 201-2222
Adaptador con pieza acodada
Componentes para destilación Cabezales
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios de temperatura
Con una toma para termómetro de destilación con una longitud de montaje de 55 mm y dos juntas macho en un ángulo de 75°.