Columnas de destilación
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05040001 05040002 05040003 05040004
201-0345EA 31.7 EUR
201-0345 201-0346 201-0347 271-3101
Columnas de destilación
Componentes para destilación Puentes
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura
Still heads without condenser, with two vertical cones.