Distilling bridges
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05047001 05047004 05047003 05047002
LENZ05047001EA 46.8 EUR
LENZ05047001 201-3111 LENZ05047003 LENZ05047002
Distilling bridges
Componentes para destilación Puentes
DURAN®, vidrio borosilicato, transparente.
  • Excelente resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima que le otorga una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Refrigerado por aire. Dos conos verticales y un casquillo esmerilado para termómetro de destilación con longitud de inmersión de 55 mm.