Puentes de destilación Claisen
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05057201 05057301 05057304 05057404
201-3151EA 119 EUR
201-3151 271-3152 201-3153 201-1068
Puentes de destilación Claisen
Componentes para destilación Puentes
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Cabezales del destilador con condensador Liebig y adaptador Claisen. Con toma NS 14/23 para termómetro de destilación con una longitud total de 55 mm y colector con oliva de vidrio para vacío. Conexión para agua refrigerante mediante olivas de vidrio.