VWR®, Imanes de agitación, cilíndricos
Proveedor: VWR Collection
442-4520EA 33.3 EUR
442-4520 442-4521 442-4522 442-4523 442-4524 442-4525 442-4530 442-4527 442-4528 442-4529 442-0259 442-0260 442-0261 442-0295
VWR®, Imanes de agitación, cilíndricos
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Fuerte núcleo magnético de Alnico V cubierto de PTFE. Superficie redondeada y lisa.
  • Muy buena resistencia química.
  • Extremadamente resistente a la temperatura; adecuado para el uso a temperaturas altas y bajas (-200 a +280 °C).