VWR®, Barras de agitación, rectangulares
Proveedor: VWR Collection
442-0486EA 8.8 EUR
442-0486 442-0487 442-0488 442-0489
VWR®, Barras de agitación, rectangulares
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. Superficie lisa. Agitadoras muy efectivas, especialmente a bajas velocidades.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para el uso a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)