VWR®, Barras de agitación, cilíndricas, con anillo de giro extraíble
Proveedor: VWR Collection
442-0375EA 45.7 EUR
442-0375 442-0369 442-0371 442-0373 442-0374 442-0376 442-0378 442-0379 442-0381 442-0382 442-0383 442-0384
VWR®, Barras de agitación, cilíndricas, con anillo de giro extraíble
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. Superficie lisa. Para contenedores con bases ligeramente convexas.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para el uso a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)