VWR®, Barras de agitación, triangular
Proveedor: VWR Collection
442-0385EA 19.9 EUR
442-0385 442-0386 442-0387 442-0388 442-0389 442-0390 442-0391 442-0392 442-0393
VWR®, Barras de agitación, triangular
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V, cubierto de PTFE. Superficie lisa. Particularmente efectivo para disolver sólidos y mezclar sedimentos, debido a la acción de raspado en la base del recipiente.
  • Alta turbulencia, incluso a velocidades bajas
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para aplicaciones a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)