Barras de agitación, Komet
Proveedor: THERMO H + P LABORTECHNIK
50087924 50087930 50087909 50087902
442-9002EA 89.7 EUR
442-9002 442-9003 442-9004 442-9005
Barras de agitación, Komet
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Varillas agitadoras  magnéticas Komet extra fuertes de Sm-Co (samario cobalto), con revestimiento de PTFE. Esterilizables. Para medios viscosos, altas velocidades y distancias grandes entre el agitador magnético y la varilla agitadora, por ejemplo, agitación en probetas.
  • Fuerza magnética de 2 a 3 veces mayor que las varillas convencionales
  • Duraderas, la fuerza magnética se mantiene constante por muchos años