VWR®, Barras de agitación, lisas, forma de cruz
Proveedor: VWR Collection
442-0394EA 21.8 EUR
442-0394 442-0395 442-0396 442-0397 442-0398 442-0399 442-0400
VWR®, Barras de agitación, lisas, forma de cruz
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V, cubierto de PTFE. Superficie lisa. Posición de giro estable, lo que proporciona un efecto óptimo de agitación.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para aplicaciones a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)