VWR®, Barras de agitación, ovalados
Proveedor: VWR Collection
442-0401EA 18 EUR
442-0401 442-0402 442-0403 442-0404 442-0405 442-0406 442-0407 442-0408 442-0409 442-0410
VWR®, Barras de agitación, ovalados
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Núcleo magnético de Alnico V, cubierto de PTFE. Superficie lisa. Diseñado para uso en matraces de fondo redondo.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para aplicaciones a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)