VWR®, Discos magnéticos de agitación
Proveedor: VWR Collection
442-0490EA 81.8 EUR
442-0490 442-0491 442-0492
VWR®, Discos magnéticos de agitación
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Potente núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. La forma especial con superficie en relieve asegura una muy buena agitación a velocidades bajas. Ideal para uso en vasos de precipitado de vidrio.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para el uso a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)