VWR®, Agitadores magnéticos de ala, micro
Proveedor: VWR Collection
442-0493EA 38 EUR
442-0493 442-0494 442-0495 442-0496 442-0497
VWR®, Agitadores magnéticos de ala, micro
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Núcleo magnético de Alnico V, recubierto con PTFE. Superficie lisa. Para agitación en tubos de ensayo, tubos de centrifugado y microviales. Si es necesario se pueden recortar las alas para ajustar al tamaño adecuado.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistente a la temperatura; adecuado para el uso a temperaturas altas y bajas (-200 a +280 °C)