VWR®, Extractor de barras de agitación
Proveedor: VWR Collection
442-0523EA 13.5 EUR
442-0523 442-0524 442-0525 442-0526
VWR®, Extractor de barras de agitación
Imánes de agitación Herramientas de agitación
Núcleo magnético resistente Alnico V recubierto de PTFE. Para la eliminación de imanes agitadores de recipientes de todo tipo.
  • Muy buena resistencia química.
  • Resistente a la temperatura; adecuado para el uso a temperaturas altas y bajas (-200 a +280 °C)