Recuperador de imanes de agitación
Proveedor: COWIE
004.1300 004.1450 004.1350
442-9912EA 8.1 EUR
442-9912 442-9330 442-0158
Recuperador de imanes de agitación
Imánes de agitación Herramientas de agitación
PP covered, strong Alnico V magnetic core and hanging ring at one end. For the removal of stirrer magnets from vessels of all kinds.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para aplicaciones a altas o bajas temperaturas