Barras de agitación, flotantes, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
DS6630-0250 DS6630-1000 DS6630-4000
442-0218EA 124 EUR
442-0218 442-0220 442-0222
Barras de agitación, flotantes, Nalgene®
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Floating stirring bar with PTFE coated Alnico V magnet, which is slightly raised off the bottom of the vessel to minimise grinding effect on cells. Legs can be compressed to fit through small openings.
  • Ideal para el agitado lento de cultivos de tejido
  • Agitado constante a baja velocidad
  • Autoclavables