Imanes de agitación, forma de disco
Proveedor: Cowie
442-9832EA 2 EUR
442-9832 442-9833 442-9834 442-9835
Imanes de agitación, forma de disco
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas extremas; adecuado para aplicaciones a altas o bajas temperaturas (entre -200 y +280 °C)