VWR®, Varillas agitadoras
Proveedor: VWR Collection
442-4539EA 27.2 EUR
442-4539 442-4541 442-4542
VWR®, Varillas agitadoras
Imánes de agitación Varillas agitadoras
PTFE sólido.
  • Inertes, no rayan, se pueden usar a temperaturas de hasta 280 °C