Válvulas, PRODURAN®, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
286056005 286057001 286055806 286056202 286056605 286056802 286056408 286057104
201-0012EA 62 EUR
201-0012 201-0023 201-0011 201-0013 201-0021 201-0022 201-1319 201-1320
Válvulas, PRODURAN®, DURAN®
Válvulas de cierre
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, incoloro, con husillo de PTFE.
  • Disponibles rectas o en ángulo
  • Resistencia a la temperatura de –20 a +150 °C y alta resistencia química
  • Las espigas de válvula se pueden reemplazar
Estos grifos con válvula son perfectos para una dispensación exacta, lo que los hace excelentes para el equipo de vidrio. La espiga con válvula de funcionamiento sencillo evita que se extraiga por completo de manera no intencionada por el dispositivo de seguridad que incorpora. Sellado reajustable.