Three-way stopcock, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6470-0002 6470-0004
216-4424EA 72.2 EUR
216-4424 216-4425
Three-way stopcock, Nalgene®
Válvulas de cierre
PP, transparente con grifo de PTFE, blanca.
  • Excelente resistencia química
  • Excelente resistencia térmica, esterilizable en autoclave
  • Grifo sellado que no bloquea, no requiere lubricante
Válvulas de tres vías en forma de T con extremos cónicos.
Para regular o bloquear el flujo de líquidos en conexiones de tubos. Para tubos con diámetro interior de 6,4 mm a 9,5 mm.