Válvulas de tubos, LaboPlast®
Proveedor: BURKLE
8605-0100 8605-0060 8605-0080 8606-0100 8606-0060 8606-0080 8607-0100 8607-0060 8607-0080 8608-0100 8608-0060 8608-0080 8608-0120 8606-0120 8605-0120 8607-0120
229-7426EA 12.2 EUR
229-7426 229-7424 229-7425 229-7432 229-7430 229-7431 229-7423 229-7421 229-7422 229-7429 229-7427 229-7428 229-0115 229-0113 229-0112 229-0114
Válvulas de tubos, LaboPlast®
Válvulas de cierre
PP/PE, blanco y rojo o PVDF, translúcido.
  • PVDF, excelente resistencia química, apto para su uso con alimentos
  • PP/PE para aplicaciones industriales
  • Carga de presión máxima de 1 bar
Estas válvulas bidireccionales o tridireccionales están diseñadas para regular o detener por completo el flujo de gases y líquidos. PVDF o PP/PE son los materiales preferidos para la industria química, biológica, farmacéutica y alimentaria. Se suministran con sujeciones para fijar los tubos con firmeza.