Adaptadores con válvula de cierre y oliva
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05097001 05097002 05097003 05097004 05098001 05098002 05098003 05098004
201-2131EA 37.3 EUR
201-2131 201-2134 201-1172 201-2132 201-2136 201-2135 201-2106 201-2137
Adaptadores con válvula de cierre y oliva
Adaptadores Conectores de tubos con juntas NS
Vidrio de borosilicato DURAN® transparente.
  • Excelente resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, lo que le confiere una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Con cono esmerilado estándar, llave de paso esmerilada estándar con llave de vidrio macizo y conector de tubo recto o en ángulo recto. El conector de tubo tiene un diámetro externo de 8 mm.