Tapones de caucho
Proveedor: DEUTSCH NEUMANN
1010103 1010105 1010108 1010110 1010112 1010114 1010117 1010118 1010121 1010123 1010126 1010129 1010131 1010136 1010141
217-9431EA 2.3 EUR
217-9431 217-9432 217-9433 217-9434 217-9435 217-9436 217-9437 217-9438 217-9439 217-9440 217-9441 217-9442 217-9443 217-9444 217-9445
Tapones de caucho
Tapones Tapones de Goma
Caucho natural, gris.
  • Sellado excelente y buena adherencia
  • Buena resistencia química
  • Distintos tamaños para adaptarse a un gran número de tubos
  • Resistente a temperaturas entre -25 °C y +70 °C (+120 °C en atmósfera húmeda)
  • Dureza Shore: 40° A
Elástico, flotante, no tóxico.
Resistant from -25 to +70 °C (120 °C in moist heat)
Hardness (Shore durometer A): 40
DIN 12871
Certificaciones: DIN 12871