Tapones de silicona con faldón plegable, Versilic®.
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
467007-100 467010-50 467015-20 467020-20 467025-10 467030-05 467018-20 467013-50
391-2260EA 77.2 EUR
391-2260 217-0187 217-0189 217-0191 391-2261 391-2262 217-0190 217-0188
Tapones de silicona con faldón plegable, Versilic®.
Tapones Tapones de Silicona
Estos tapones están hechos de silicona translúcida. Los tapones garantizan una impermeabilidad absoluta, incluso cuando los bordes de los tubos o recipientes de vidrio, metal o plástico son imperfectos.
  • Autoclavable
  • Excelente sellado y protección desde el exterior
  • Biológicamente neutral, buena resistencia química
  • Resistente al envejecimiento, al ozono y a la esterilización repetida.
  • Resistente a temperaturas de –60 a +220 ° C (hasta +250 ° C por períodos cortos)
Los tapones se pueden perforar y volver a sellar después del muestreo, incluso después deMore Product Information