Tapones, a presión, VacuCap®
Proveedor: Simport Scientific
T402-13N T402-13R T402-13B T402-13G T402-13Y T402-13GY T402-16N T402-16R T402-16B T402-16G T402-16Y T402-16L T402-16GY
217-0101EA 30.3 EUR
217-0101 720-0552 217-0098 217-0099 217-0102 720-0551 720-0554 720-0555 217-0103 217-0104 217-0106 217-0105 720-0553
Tapones, a presión, VacuCap®
Tapones Tapones de PE/LDPE/HDPE
Cierres ideales para tubos de reactivos, muestras y cultivos de vidrio y plástico, LDPE.
  • Los tapones herméticos desechables son una alternativa económica a los tapones herméticos estándar
  • Reborde de estanqueidad doble para un ajuste seguro e impermeable
  • Con códigos de colores para la identificación de muestras
Flexible para protección frente a aerosoles o microorganismos altamente infecciosos. Las muestras quedan protegidas frente a la contaminación cruzada y el entorno de trabajo frente a infecciones por fugas. El reborde de estaqueidad dobleMore Product Information