Tapones cónicos, Versilic®
Proveedor: Saint-Gobain
Versilic®
217-0167EA 30.3 EUR
217-0167 217-0166 217-0165 VERN263070 217-0163 217-0162 217-0161 217-0160 VERN263065 217-0159 217-0169 217-0158 217-0168 217-0170
Tapones cónicos, Versilic®
Tapones Tapones de Silicona
Estos tapones de silicona no son tóxicos.
  • Biológicamente neutro, buena resistencia química
  • Resiste temperatturas de –60 a +200 °C (hasta +220 °C por cortos períodos de tiempo)
  • Resistente al deterioro, ozono y esterilizaciones repetidas
Adecuado para los alimentos según FDA y BgVV.
Certificaciones: DIN 12781