Tapones de silicona, Versilic®
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
261002 261034 261003
217-0877EA 218 EUR
217-0877 217-9475 217-0878
Tapones de silicona, Versilic®
Tapones Tapones de Silicona
Estos tapones translúcidos ligeramente cónicos están hechos de silicona.
  • No tóxico
  • Biológicamente neutral, buena resistencia química
  • Inodoro e insípido
  • Resistente al envejecimiento, al ozono y a la esterilización repetida
Resistente a temperaturas de −60 a +200 °C (en cortos periodos hasta  +220 °C).