Tapones, caucho, cónicos
Proveedor: KARTELL
1136 1138 1144 1145 1147 1148
217-0471EA 0.6 EUR
217-0471 217-0473 217-0478 217-0479 217-0481 217-0482
Tapones, caucho, cónicos
Tapones Tapones de Goma
Caucho natural, rojo. Elásticos y de buen ajuste.
  • Muy buena estanqueidad y buena adherencia
  • Buena resistencia química
  • No tóxico
  • Resiste temperaturas de -25 a +70 °C