Tapones para juntas esmeriladas cónicas
Proveedor: KARTELL
1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
612-0944EA 2.3 EUR
612-0944 217-0088 612-0945 214-0131 612-0946 217-0089 612-0947 KART1247
Tapones para juntas esmeriladas cónicas
Tapones Tapones de PE/LDPE/HDPE
Tapones con inserto de color en el disco de sujeción para una mejor identificación.
  • LDPE, transparente
  • Buena resistencia química
  • Juntas anulares que proporcionan un asiento hermético y fijo
Disco superior con forma pentagonal que permite aflojar y retirar el tapón fácilmente.