Protección para superficies, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
6283-1250 6283-1850
115-9252EA 470 EUR
115-9252 115-9253
Protección para superficies, Nalgene®
Protectores de superficies Protectores de sobremesa
Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
  • Espuma de celda cerrada: fácil de limpiar
  • Excelente resistencia química
  • Se puede utilizar por ambas caras
  • Se puede cortar a cualquier tamaño