Papel absorvente, Standard Versi-Dry® y Super Versi-Dry®, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
62050-00 62060-00 62065-00 62070-00 62080-00 74000-00 74018-00 74040-00 74043-00 74050-00 74200-00 74218-00 74240-00
115-0011EA 180 EUR
115-0011 115-9257 115-9258 115-9259 115-9260 115-9267 115-9268 115-9269 115-0012 115-0013 115-0014 115-0015 115-0016
Papel absorvente, Standard Versi-Dry® y Super Versi-Dry®, Nalgene®
Protectores de superficies Protectores de sobremesa
El papel absorbente Versi-Dry para laboratorio protege superficies y equipos, proporciona amortiguación para materiales frágiles y absorbe los derrames con rapidez. El refuerzo de polietileno es impermeable al agua y a los productos químicos. La versión estándar absorbe 750 ml/m²; la versión Super, 1050 ml/m².
  • Sus múltiples capas evitan la rotura del material de vidrio y otros artículos delicados, si se caen o se vuelcan sobre superficies duras
  • Es suave y no abrasivo, por lo que no raya las superficies delicadas ni los equipos
  • También se puede usar como protector sobre bandejas, cajones o estanterías o para recoger derrames