Hisopos, Alpha®, cabeza pequeña
Proveedor: Texwipe
TX743B
710-0557EA 551 EUR
710-0557
Hisopos, Alpha®, cabeza pequeña
Hisopos Hisopos para limpieza
Bastoncillos para limpieza fabricados con filamentos continuos de poliéster 100%, sellados en el mango por fundición en caliente. De este modo se sellan los cantos descubiertos para minimizar el desprendimiento de fibras y evitar el uso de pegamento contaminantes.
  • Muy absorbentes gracias a su estructura de dos capas
  • El poliéster blando no abrasivo es especialmente adecuado para superficies delicadas
  • Mango compacto y cabeza con pala interior rígida proporcionan solidez y mayor control
  • Mínimo desprendimiento de partículas y sustancias extraíbles
  • Excelente resistencia química
Envase: Procesadas en salas limpias. Envase de doble bolsa.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904