Hisopos, cabeza de espuma circular grande, CleanFoam®
Proveedor: Texwipe
TX708A
710-0548EA 455 EUR
710-0548
Hisopos, cabeza de espuma circular grande, CleanFoam®
Hisopos Hisopos para limpieza
Hisopos unidos térmicamente con una porosidad de 100 poros por pulgada.
  • El cabezal no se agrieta ni se astilla
  • Su suavidad inherente y su baja abrasión protegen los componentes delicados
  • Cabeza circular grande en un mango largo y de fácil agarre
Adecuados para una gran variedad de aplicaciones industriales: desde aplicaciones generales de montaje hasta para salas limpias. Ideales para aplicaciones que requieran una elevada capacidad de absorción, un desprendimiento mínimo de partículas y una distribución uniforme de disolventes.
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904