Hisopos, CleanFoam®
Proveedor: Texwipe
TX712A
710-0551EA 501 EUR
710-0551
Hisopos, CleanFoam®
Hisopos Hisopos para limpieza
Thermally-bonded swab for applications requiring high absorbency, low particle generation, and uniform dispersing of solvents.
  • Material blando con mínima abrasividad que protege componentes sensibles
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904