Small head swabs, CleanFoam®
Proveedor: Texwipe
TX742B
710-0556EA 500 EUR
710-0556
Small head swabs, CleanFoam®
Hisopos Hisopos para limpieza
Bastoncillos para su uso con disolventes como isopropanol fabricados en espuma de poliuretano con una porosidad de 100 poros por pulgada.
  • Bastoncillos para limpieza con gran capacidad de absorción, con mínimo desprendimiento de partículas y resistentes a los disolventes más habituales
  • Mínimo desprendimiento de partículas y residuos no volátiles
  • Mango firme y compacto de polipropileno
Adecuados para una gran variedad de aplicaciones industriales, desde aplicaciones generales de montaje hasta para salas limpias.
Envase: Envasados en bolsa doble, en salas limpias.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904.