Hisopos ESD, Micro, CleanFoam®
Proveedor: Texwipe
CleanFoam®
710-0579EA 110 EUR
710-0579
Hisopos ESD, Micro, CleanFoam®
Hisopos Hisopos para limpieza
Cabeza CleanFoam®, lavada,  fabricada en espuma de poliuretano que proporciona un acolchado excelente y una extraordinaria capacidad de absorción con mango flexible para limpieza de zonas pequeñas.
  • Bastoncillos CleanFoam® lavados con disolventes para garantizar un mínimo desprendimiento de residuos no volátiles y partículas
  • Mango Stat-Rite®, sin contaminantes, garantiza un desvío seguro de cargas eléctricas sin contaminar
  • Mango con impresión 'ESD Safe“
Envase: Envasados en bolsa doble.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904