Hisopos estériles en tubos
Proveedor: DELTALAB
300252 300250 300263 300261 300251 300252DNA
115-8272EA 135 EUR
115-8272 115-8275 300-0334 300-0332 300-0328 300-0329
Hisopos estériles en tubos
Hisopos Hisopos en tubos
Hisopo seco estéril en un tubo de PP resistente a impactos.
  • Esterilizados mediante óxido de etileno
  • Tapon con etiqueta-precinto
  • Anillo O extra en la tapa
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904