Jeringas Constantes CR700
Proveedor: HAMILTON BONADUZ
84302 84303 84301
549-1269EA 469 EUR
549-1269 549-1270 549-1268
Jeringas Constantes CR700
Jeringas Jeringas para cromatografía
Jeringa regulable Hamilton que dosifica de forma repetida volúmenes idénticos de muestra, independientemente de la presión ejercida por el operador sobre el émbolo. Esta jeringa de regulación micrométrica permite seleccionar volúmenes de muestras con incrementos tan pequeños como 0,05 µl. La barra de bloqueo permite asegurar un volumen de muestra constante.
  • Cada jeringa se prueba en la fábrica para garantizar la reproducibilidad y precisión del flujo.