Jeringas para la inyección de columnas de GC
Proveedor: HAMILTON BONADUZ
200740 200741 200742 200743 80386 87404 87405 86257
549-1107EA 165 EUR
549-1107 549-1108 549-1109 549-1110 HAMI80386 549-1229 HAMI87405 549-1271
Jeringas para la inyección de columnas de GC
Jeringas Jeringas para cromatografía
Jeringas GC en columna con tres opciones de aguja: acero inoxidable fijo (N), acero inoxidable extraíble (RN) o sílice fundido extraíble (RNFS).