800 Series Microliter™ jeringuillas
Proveedor: HAMILTON BONADUZ
84850 84851 84852 84853 84854 84855 84856 84857 84858 84859 84861 7642-01 CAL84851 CAL84854 CAL7642-01 CAL84852 CAL84850 CAL84856 CAL84859
549-1202EA 203 EUR
549-1202 549-1203 549-1204 549-1205 549-1206 549-1207 549-1208 549-1209 549-1210 549-1211 549-1213 548-2277 HAMICAL84851 HAMICAL84854 HAMICAL7642-01 HAMICAL84852 HAMICAL84850 HAMICAL84856 HAMICAL84859
800 Series Microliter™ jeringuillas
Jeringas Jeringas para cromatografía
Jeringas de inyección universales para GC. Similares a la serie 700 pero con émbolo reforzado y protegido.
  • Un mango extendido simplifica el muestreo con tubos de ensayo o con frascos de cuello largo
  • Disponibles con una aguja estándar de 51 mm: cementada (N) o extraible (RN)