Jeringas estancas al gas de 1 a 100 ml
Proveedor: (SGE a Trajan company)
008020 008025 008100 008102 008420 008425 008500 008502 008700 008760 008762 008900 008960 008962 009462 009463 009660 009760 008102CAL 008100CAL 008500CAL 008025CAL 008962CAL
549-0332EA 77 EUR
549-0332 549-0333 549-0334 548-0948 549-0335 549-0336 549-0337 548-0949 549-0338 549-0339 548-0950 549-0340 549-0341 548-0951 549-0342 548-0952 549-0343 549-0344 SGEA008102CAL SGEA008100CAL SGEA008500CAL SGEA008025CAL SGEA008962CAL
Jeringas estancas al gas de 1 a 100 ml
Jeringas Jeringas para cromatografía
Fabricadas con vidrio borosilicato, con puntas de émbolo de PTFE y conos Kel-F® o Luer de PTFE, cuando sea necesario.
  • Ensambladas con una interfaz entre la punta del émbolo y el cilindro para crear así dicha estanqueidad
  • En estas jeringas, los émbolos son reemplazables
  • Aptas para aplicaciones manuales y de dispensador y diluyente
Diámetro externo del tubo: 1 ml=9 mm; 2,5 ml=11 mm; 5 ml=14 mm; 10 ml=18 mm; 25 ml=27 mm; 50 ml=32,8 mm; 100 ml=40,8 mm