Jeringas desechables, Omnifix®
Proveedor: B. Braun
4616308F 4617304F 4616057V 4616103V 4616200V 4617100V 4617029V 4617053V 4617207V 4617509F 4617022V 4616025V 4616502F
612-0115EA 154 EUR
612-0115 612-0125 612-2892 612-2893 612-2894 612-2897 612-2895 612-2896 612-2898 612-3355 613-1660 613-3837 612-4871
Jeringas desechables, Omnifix®
Jeringas Jeringas médicas
Estériles, de un solo uso, 3 piezas, de PP, sin látex y sin PVC.
  • Sin aguja, con graduación perfectamente legible
  • Émbolo con anillo de estanqueidad doble para conseguir una inyección y una extracción más lentas, adaptado especialmente para dosificar volúmenes muy pequeños
  • Mínima pérdida de muestra
DIN EN ISO 10993.
Certificaciones: DIN EN ISO 10993