Agujas hipodérmicas, Microlance™ 3
Proveedor: BD Medical
300400 300635 300800 301155 301156 304000 304432 300637 300600 304434 301000UK 304000UK 303273 303262 310205
613-4952EA 8.5 EUR
613-4952 613-3832 613-3924 613-3934 613-3935 613-3942 613-4970 613-3897 613-0902 615-0034 613-1688 BDAM304000UK BDAM303273 BDAM303262 BDAM310205
Agujas hipodérmicas, Microlance™ 3
Agujas de jeringas
Esterilizados, desechables parte central y aguja revestidos de PP, cánula con punta de acero inoxidable. Para usos intradérmicos, subcutáneos, intramusculares e intravenosos. Se puede conectar a un adaptador Luer o a un conector BD Luer Lock. Adaptador y clasificación por colores según las normas ISO.
  • Diseño biselado basado en la tecnología más reciente, con un índice de penetración de calidad superior
  • Las paredes finas permiten el uso de agujas más finas con una vía de luz, lo que incrementa los caudales durante la inyección y la recolección
  • Esterilizados mediante óxido de etileno
Conventional needles with a regular size wall are less likely to flex than thin wall needles, due to the added cannula thickness. A thin wall needles inner diameter potentially allows use of a needle gauge that is one size smaller than that of a regular needle, while benefiting from the same flow rate.
Envase: Envasadas individualmente en película blíster y papel de grado médico.