Tanques cilíndricos ligeros
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
54100-0005 54100-0007 54100-0015 54100-0030 54100-0055
216-0317EA 209 EUR
216-0317 216-0318 216-0320 216-0321 216-0322
Tanques cilíndricos ligeros
Depósitos Depósitos cilíndricos
LLDPE, translucent with lid. Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. Tank 216-0322 can also be used as an insert for 208 litre steel drums.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde –100 hasta +120 °C
  • Conforme a normas USP VI y FDA 21 CFR 177.1520