Tanques cilíndricos, ligeros, con tapa y llave de paso
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
54102-0005 54102-0007 54102-0010 54102-0015 54102-0030 54102-0055
216-0323EA 318 EUR
216-0323 216-0324 216-0325 216-0326 216-0327 216-0328
Tanques cilíndricos, ligeros, con tapa y llave de paso
Depósitos Depósitos cilíndricos
Economical tanks with graduations. With protruding rim (flange). Wall thickness ~2,4 mm. LLDPE, translucent with lid and spigot.
  • Buena resistencia química
  • Resistente a temperaturas desde -100 hasta +120 °C
  • Conforme a normas USP VI y FDA 21 CFR 177.1520