Cinta, doble cara
Proveedor: ULTRATAPE
1510CL100-P3D 1510CL200-P3D
817-0074EA 145 EUR
817-0074 UTAP1510CL200-P3D
Cinta, doble cara
Cintas
Estas cintas para salas limpias están hechas de poliéster y son ideales para señalización, montaje de placas de identificación o para conectar piezas de láminas de plástico en la construcción de paredes de salas limpias.
  • Forro Mylar™ rojo desechable
  • Adhesivo permanente (dejará residuos al retirarlo)
Longitud: 32,9 m
Color: Transparente