Cintas, construcción y mantenimiento
Proveedor: ULTRATAPE
1160WH100-P3D 1160WH200-P3D 1160BK260-P3D 1160YE100-P3D 1160BL100-P3_U 1160RE100-P3_U 1160RE260-P3D 1160BL260-P3D 1160RE075-P3D 1160BL200-P3D 1160YE200-P3D 1160GR100-P3D 1160OR100-P3_U 1160WH050P3D 1160GR200-P3D 1160RE200-P3D 1160BL200-P3G 1160YE260-P3D 1160BL100-P3D 1160OR100-P3D 1160RE100-P3D
817-0070EA 220 EUR
817-0070 817-0071 UTAP1160BK260-P3D UTAP1160YE100-P3D UTAP1160BL100-P3_U UTAP1160RE100-P3_U UTAP1160RE260-P3D UTAP1160BL260-P3D UTAP1160RE075-P3D UTAP1160BL200-P3D UTAP1160YE200-P3D UTAP1160GR100-P3D UTAP1160OR100-P3_U UTAP1160WH050P3D UTAP1160GR200-P3D UTAP1160RE200-P3D UTAP1160BL200-P3G UTAP1160YE260-P3D UTAP1160BL100-P3D UTAP1160OR100-P3D UTAP1160RE100-P3D
Cintas, construcción y mantenimiento
Cintas
Estas cintas para salas blancas están hechas de vinilo con adhesivo de goma y son adecuadas para la construcción y el mantenimiento.
  • Se adhiere a diferentes materiales (como plástico y metal)
  • Resistente a la abrasión y a la humedad, y a la mayoría de los productos químicos
  • Buenas propiedades en un amplio rango de temperatura
  • Se puede escribir con bolígrafo especial para sala limpia
Adecuadas para entornos ISO Clase 4.
Longitud: 32,9 m
Different colours available.
Envase: en bolsa doble