Packaging tape, wafer box tape
Proveedor: ULTRATAPE
1110CL100-P3T 1110WH100-P3T 1110WH200-P3T 1110BL075-P3T 1110CL200-P3T 1110YE075-P3TU 1110BL100-P3T 1110RE050-P3T 1110RE100-P3T 1110BL200-P3T
817-1710EA 0 EUR
817-1710 817-0068 UTAP1110WH200-P3T UTAP1110BL075-P3T UTAP1110CL200-P3T UTAP1110YE075-P3TU UTAP1110BL100-P3T UTAP1110RE050-P3T UTAP1110RE100-P3T UTAP1110BL200-P3T
Packaging tape, wafer box tape
Cintas
These PE tapes are designed specifically for sealing wafer boxes. They are also used for sealing plastic bags and for other cleanroom uses.
  • Adhesiva se pega bien al plástico y se puede aplicar fácilmente sobre cantos
  • Bajo contenido de metales
  • No deja residuos incluso luego de un uso prolongado
  • Se puede desenrollar fácilmente, con muy poca carga estática
Longitud: 33,0 m.
Different colours available.
Envase: en bolsas dobles